Läs mer
Dimetylcyanoditioiminokarbonat, 95 %
Produktkod. 11498873
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498873 25 g 25g
11408883 100 g 100g
11418883 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498873 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11043.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10191-60-3 | C4H6N2S2 | 146,226 g/mol
Dimetylcyanoditioiminokarbonat har använts vid syntesen av 4-metyltiopyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triaziner, metylsulfanylpyrimidiner, cyanoguanidiner och N-aryl-6-metylsulfanyl-4-oxopyrimidin-5-karbonitriler. Det har också använts vid syntes av metylsulfanylderivat av azoloaziner och azoloazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylcyanoditioiminokarbonat har använts i syntesen av 4-metyltiopyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triaziner, metylsulfanylpyrimidiner, cyanoguanidiner och N-aryl-6-metylsulfanyl-4-oxopyrimidin-5-karbonitriler. Det har också använts vid syntes av metylsulfanylderivat av azoloaziner och azoloazoler.
Löslighet Något löslig i metanol
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10191-60-3
Molekylformel C4H6N2S2
Molekylvikt (g/mol) 146.226
MDL-nummer MFCD00009825
InChI-nyckel IULFXBLVJIPESI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl cyanocarbonimidodithioate, dimethyl cyanodithioiminocarbonate, dimethyl n-cyanodithioiminocarbonate, carbonimidodithioic acid, cyano-, dimethyl ester, s,s-dimethyl cyanoimidodithiocarbonate, cyanoimino bis methylthio methane, dimethyl n-cyanoimidodithiocarbonate, dimethyl cyanimidodithiocarbonate, dimethyl cyanoiminodithiocarbonate, dimethyl n-cyanodithiocarbonimidate
PubChem CID 66289
IUPAC-namn bis(metylsulfanyl)metylidencyanamid
LEDER CSC(=NC#N)SC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl cyanodithioiminocarbonate
Smältpunkt 50 °C till 56 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stank
Linjär formel NCN=C(SCH3)2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2923
Beilstein 635998
Löslighetsinformation Lätt löslig i metanol.
Formel vikt 146.23
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.