Läs mer
Dimetyl-beta-cyklodextrin, metylerade beta-cyklodextriner, 96 %
Produktkod. p-3757768 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10328230 1 g 1g
10045413 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10328230 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 235530010
CAS: 51166-71-3 | C56H98O35 | 1331,4 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51166-71-3
Molekylformel C56H98O35
Molekylvikt (g/mol) 1331.4
MDL-nummer MFCD00011616
InChI-nyckel QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Synonym 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
LEDER COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl-β-cyclodextrin, methylated β-cyclodextrins
Smältpunkt 298,0 °C till 310,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall (på torr basis) beräknad
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande +163° (20 °C c=1, vatten)
Specifik rotation +163.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >330 g/l (25 °C). Andra lösligheter: <10 g/l kokande vatten, > 250 g/l metanol, kloroform, dmso, dmf och metylenklorid (25 °C), < 50 g/l aceton (25 °C)
Formel vikt 1331.4
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.