Läs mer
Dimetylcyklohexylmalonat, 95 %
Produktkod. 11386789
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386789 5 g 5g
11376789 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386789 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26289.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 49769-76-8 | C11H18O4 | 214,261 g/mol
Används för att utveckla en en-kärl, tvåstegsprocedur för dekarbalkoxylering av malonsyraestrar. Effekten av 15C5, andra katjoner och bra nukleofiler studerades också.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Används för att utveckla en en-kärl, tvåstegsprocedur för dekarbalkoxylering av malonsyraestrar. Effekten av 15C5, andra katjoner och bra nukleofiler studerades också.
Löslighet
Vattenlöslig.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 49769-76-8
Molekylformel C11H18O4
Molekylvikt (g/mol) 214.261
MDL-nummer MFCD05666206
InChI-nyckel CULITIDIVVTWIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl 2-cyclohexylmalonate, dimethyl cyclohexylmalonate, acmc-1asaj, dimethyl cyclohexylpropanedioate, cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, cyclohexyl-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-cyclohexylpropanedioate, 2-cyclohexylmalonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-cyclohexyl malonate, propanedioic acid, cyclohexyl-, dimethyl ester
PubChem CID 2793740
IUPAC-namn dimetyl-2-cyklohexylpropandioat
LEDER COC(=O)C(C1CCCCC1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl cyclohexylmalonate
Brytningsindex 1.4565
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Vattenlösligt.
Formel vikt 214.26
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.