Läs mer
Dimethyl cyclopentane-1,3-dicarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl cyclopentane-1,3-dicarboxylate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-12-8(10)6-3-4-7(5-6)9(11)13-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 186.0892 |