Läs mer
Dimetylcyklopropan-1,1-dikarboxylat, TRC
Produktkod. 30383742
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30383742 2.5 g
1 options
Produktkod. 30383742 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4779882.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Cyclopropane-1,1-dicarboxylate
CAS 6914-71-2
Molekylformel C7H10O4
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC
IUPAC-namn dimetylcyklopropan-1,1-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 158.15
Formel vikt 158.0579