Läs mer
Dimetylcyklopropan-1,1-dikarboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Cyclopropane-1,1-dicarboxylate |
| CAS | 6914-71-2 |
| Molekylformel | C7H10O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-10-5(8)7(3-4-7)6(9)11-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)C1(CC1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimetylcyklopropan-1,1-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.15 |
| Formel vikt | 158.0579 |