Läs mer
Dimetyl D-tartrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392437
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392437 5 g 5g
11302447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11472.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13171-64-7 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13171-64-7
Molekylformel C6H10O6
Molekylvikt (g/mol) 178.14
MDL-nummer MFCD00008445
InChI-nyckel PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
Synonym dimethyl d-tartrate, --dimethyl d-tartrate, dimethyl d---tartrate, dimethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, dimethyl ester, 2s,3s, d---tartaric acid dimethyl ester, dl-dimethyl tartrate, dl-dimethyl tartarate, d--dimethyl d-tartrate, meso-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 21142
IUPAC-namn dimetyl-(2S,3S)-2,3-dihydroxibutandioat
LEDER COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl D-tartrate
Smältpunkt 48°C to 56°C
Densitet 1.3
Kokpunkt 158°C (11 mmHg)
Flampunkt >170°C (338°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1726254
Optisk rotation −21° (c=1 in Water)
Formel vikt 178.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.