Läs mer
Dimethyl-d6 Carbonate, TRC
Produktkod. 30382855
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30382855 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382855 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4467071G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl-d6 Carbonate
CAS 108481-44-3
Molekylformel C3 D6 O3
Kvantitet 1 g
Synonym AK 100-d6, AK 100-d6 (carbonate), Methyl-d6 carbonate, NSC 9371-d6, Dimethyl Carbonate D6, Methan-d3-ol, 1,1'-carbonate, Carbonic acid, di(methyl-d3) ester (6CI), Dimethyl carbonate-d6, Di(methyl-d3) carbonate, Carbonic acid di(methyl-d3) ester
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn bis(trideuteriomethyl) carbonate
Molekylvikt (g/mol) 96.11
Formel vikt 96.0694