Läs mer
Dimethyl-d6 Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl-d6 Sulfone |
| CAS | 22230-82-6 |
| Molekylformel | C2 D6 O2 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Methane-d3, sulfonylbis- (9CI), (Methyl sulfone)-d6 (8CI), ((Methyl-d3)sulfonyl)methane-d3, Dimethyl sulfone-d6, Perdeuterated dimethyl sulfone, Perdeuteromethyl sulfone |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])S(=O)(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | trideuterio(trideuteriomethylsulfonyl)methane |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.17 |
| Formel vikt | 100.0465 |