Läs mer
Dimethyl-d6 Tetrachloroterephthalate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorthal-dimethyl-d6 |
| CAS | 350818-66-5 |
| Molekylformel | C10 D6 Cl4 O4 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Dimethyl-d6 Tetrachloroterephthalate |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(C(=O)OC([2 H])([2 H])[2 H])c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | bis(trideuteriomethyl) 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 338 |
| Formel vikt | 335.9397 g/mol |
| Visa mer |