Läs mer
Dimethyl-d6 Tetrachloroterephthalate, TRC
Produktkod. 30357071
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357071 5 mg
30354306 1 mg
30363263 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30357071 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1046415MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 350818-66-5
Molekylformel C10 D6 Cl4 O4
Molekylvikt (g/mol) 338
Synonym Dimethyl-d6 Tetrachloroterephthalate
IUPAC-namn bis(trideuteriomethyl) 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1c(Cl)c(Cl)c(C(=O)OC([2H])([2H])[2H])c(Cl)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorthal-dimethyl-d6
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3/i1D3,2D3
Formel vikt 335.9397