missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethyl-d6 Trisulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl-d6 Trisulfide |
| CAS | 58069-93-5 |
| Molekylformel | C2D6S3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Di(methyl-d3) Trisulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])SSSC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?