Läs mer
Dimethyl Dicarbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Dicarbonate |
| CAS | 4525-33-1 |
| Molekylformel | C4H6O5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Dimethyl pyrocarbonate, Methyl pyrocarbonate, Pyrocarbonic acid dimethyl ester, Velcorin |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O5/c1-7-3(5)9-4(6)8-2/h1-2H3 |
| LEDER | O=C(OC)OC(OC)=O |
| IUPAC-namn | methoxycarbonyl methyl carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.09 |
| Formel vikt | 134.0215 |