Läs mer
Dimethyl Digol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10020110 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10020110 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10020110 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3830/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
CAS 111-96-6
Smältpunkt -64°C
Kokpunkt 162°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C6H14O3
MDL-nummer 8503
Kvantitet 500 mL
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
InChI-nyckel SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCOCCOC
IUPAC-namn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Molekylvikt (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
Formel vikt 134.18g/mol
Ångtryck 1.7mmHg at 20°C
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(2-methoxyethyl) ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.