Läs mer
Dimethyl(dimethylamino)vinylsilane, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 109°C |
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl(dimethylamino)vinylsilane |
| CAS | 13391-72-5 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | C6H15NSi |
| MDL-nummer | MFCD01318143 |
| UN-nummer | UN2924 |
| Beilstein | 2203481 |
| Synonym | (Dimethylamino)dimethylvinylsilane; (Dimethylamino)vinyldimethylsilane |
| Formel vikt | 129.28 |
| Visa mer |