Läs mer
Dimetyl(dioctyl)azaniumbromid, TRC
Produktkod. 30369716
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30369716 5 g
1 options
Produktkod. 30369716 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4773155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Dimethyl(dioctyl)azanium Bromide
CAS 3026-69-5
Molekylformel C18 H40 N . Br
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Octanaminium, N,N-dimethyl-N-octyl-, bromide (9CI), Ammonium, dimethyldioctyl-, bromide (8CI), Dimethyldioctylammonium bromide (6CI,7CI), Dioctyldimethylammonium bromide, Dimethyldioctylammonium Bromide, Dioctyldimethylammonium Bromide, N,N-Dimethyl-N-octyl-1-octanaminium Bromide
InChI formel InChI=1S/C18H40N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19(3,4)18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCC
IUPAC-namn dimetyl(dioctyl)azanium; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 350.42
Formel vikt 349.2344