Läs mer
Dimetyldisulfid, 99 %
Produktkod. 11322207
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322207 250 g 250g
11332207 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09679.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 624-92-0 | C2H6S2 | 94,19 g/mol
Dimetyldisulfid används som en mellanprodukt såväl som en livsmedelstillsats i lök, vitlök, ost, kött, soppor, salta smaker och fruktsmaker. Det används i oljeraffinaderier som sulfideringsmedel. Det används för att alfa-ersätta 2-metylfuran-akrolein för att producera livsmedel. Det är involverat i framställningen av 4-(metyltio)fenol. Vidare används det för att ersätta metylmerkaptan som en jetbränsletillsats. Den finner användning i konstgjorda smakämnen och en korrosionsinhibitor. Utöver detta fungerar det som ett effektivt jordgasningsmedel inom jordbruket.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dimetyldisulfid används som mellanprodukt och som livsmedelstillsats i lök, vitlök, ost, kött, soppor, salta smaker och fruktsmaker. Det används i oljeraffinaderier som sulfideringsmedel. Det används för att alfa-ersätta 2-metylfuran-akrolein för att producera livsmedel. Det är involverat i framställningen av 4-(metyltio)fenol. Vidare används det för att ersätta metylmerkaptan som en jetbränsletillsats. Den finner användning i konstgjorda smakämnen och en korrosionsinhibitor. Utöver detta fungerar det som ett effektivt jordgasningsmedel inom jordbruket.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleter, alkohol, de flesta organiska lösningsmedel och oljor. Något blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-92-0
Molekylformel C2H6S2
Molekylvikt (g/mol) 94.19
MDL-nummer MFCD00008561
InChI-nyckel WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
IUPAC-namn (metyldisulfanyl)metan
LEDER CSSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl disulfide
Smältpunkt -85 °C
Densitet 1.046
Kokpunkt 108 °C till 109 °C
Flampunkt 10 °C (50 °F)
Odör Stank
Linjär formel CH3S-SCH3
Brytningsindex 1.5253
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2381
Beilstein 1730824
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, etyleter, alkohol, de flesta organiska lösningsmedel och oljor. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 94.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.