Läs mer
Dimethyl Dodecanedioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Dodecanedioate |
| CAS | 1731-79-9 |
| Molekylformel | C14 H26 O4 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26O4/c1-17-13(15)11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14(16)18-2/h3-12H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl dodecanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.35 |
| Formel vikt | 258.1831 |