Läs mer
Dimetylfluormalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369375
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369375 5 g 5g
11359375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369375 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16751.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 344-14-9 | C5H7FO4 | 150.105 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 344-14-9
Molekylformel C5H7FO4
Molekylvikt (g/mol) 150.105
MDL-nummer MFCD00054680
InChI-nyckel ZVXHZSXYHFBIEW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737111
IUPAC-namn dimetyl-2-fluorpropandioat
LEDER COC(=O)C(C(=O)OC)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl fluoromalonate
Kokpunkt 111°C to 112°C (45 mmHg)
Brytningsindex 1.4032
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1768414
Synonym dimethyl 2-fluoromalonate, dimethyl fluoromalonate, dimethylfluoromalonate, dimethyl2-fluoromalonate, 2-fluoro-malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-fluoropropanedioate, propanedioic acid, fluoro-, dimethyl ester, pubchem2148, dimethyl fluoropropanedioate, acmc-20a3w7
Formel vikt 150.11
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.