Läs mer
Dimethyl Fumarate-2,3-d2, CDN
Produktkod. 30324549
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30324549 0.25 g
30311832 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324549 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND64130.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Fumarate-d2
CAS 23057-98-9
Molekylformel C6 D2 H6 O4
Kvantitet 0.25 g
Synonym 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, 1,4-dimethyl ester, (2 E)- (ACI), 1,4-Dimethyl (2 E)-2-butenedioate-2,3-d2 (ACI), 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, dimethyl ester, (2 E)- (9 CI), 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, dimethyl ester, (E)- (ZCI), Fumaric-d2 acid, dimethyl ester (8 CI), (2 E)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid dimethyl ester, (2 E)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid dimethyl ester, (2 E)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid dimethyl ester
InChI formel InChI=1 S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4 H,1-2H3/b4-3+/i3D,4 D
LEDER [2 H]\C(=C(\[2 H])/C(=O)OC)\C(=O)OC
IUPAC-namn dimethyl (E)-2,3-dideuteriobut-2-enedioate
Molekylvikt (g/mol) 146.138
Formel vikt 146.055 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity