Läs mer
Dimetylfumarat, 99 %
Produktkod. 11324489
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324489 25 g 25g
11334489 100 g 100g
11408593 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10402.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 624-49-7 | C6H8O4 | 144,126 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Dimetylfumarat fungerar som en immunmodulator. Det används också i cykloadditionsreaktioner som involverar ylider, bensener och aminosyror. Det läggs till matspannmål, tobak, läder och konservering. Klädes
löslighet
°°°∼ 12 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras inte tillsammans med syror. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-49-7
Molekylformel C6H8O4
Molekylvikt (g/mol) 144.126
MDL-nummer MFCD00064438
InChI-nyckel LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Synonym dimethyl fumarate, tecfidera, e-dimethyl fumarate, fumaderm, dimethyl e-but-2-enedioate, fumaric acid, dimethyl ester, boletic acid dimethyl ester, fumaric acid dimethyl ester, methyl fumarate, dimethyl trans-ethylenedicarboxylate
PubChem CID 637568
ChEBI CHEBI:76004
IUPAC-namn dimetyl-(E)-but-2-endioat
LEDER COC(=O)C=CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl fumarate
Smältpunkt 102 °C till 105 °C
Densitet 1.37
Kokpunkt 192 °C till 193 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 774590
Merck Index 14,4287
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1,6 mg/ml vid 20 °C), metanol (30–36 mg/ml), etanol (10 mg/ml vid 25 °C), DMSO (29 mg/ml vid 25 °C) och DMF (∽12 mg/ml).
Formel vikt 144.13
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.