Läs mer
Dimetylfumarat, 99 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Dimetylfumarat fungerar som en immunmodulator. Det används också i cykloadditionsreaktioner som involverar ylider, bensener och aminosyror. Det läggs till matspannmål, tobak, läder och konservering. Klädes
löslighet
°°°∼ 12 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras inte tillsammans med syror. Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel. Förvaras vid rumstemperatur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl fumarate |
| Smältpunkt | 102 °C till 105 °C |
| Densitet | 1.37 |
| Kokpunkt | 192 °C till 193 °C |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 774590 |
| Merck Index | 14,4287 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1,6 mg/ml vid 20 °C), metanol (30–36 mg/ml), etanol (10 mg/ml vid 25 °C), DMSO (29 mg/ml vid 25 °C) och DMF (∽12 mg/ml). |
| Formel vikt | 144.13 |
| Procent renhet | 99% |
Säkerhet och hantering
- Dimethyl fumarate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl fumarate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.