missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimethyl Fumarate-d6, TRC

Produktkod. 30383051
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383051 100 mg
30370032 50 mg
30373266 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30383051 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD464966100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 66487-95-4
Molekylformel C6H2D6O4
Molekylvikt (g/mol) 150.16
Synonym (2E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester-d6, (E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester-d6, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid, Fumaric Acid Dimethyl Ester-d6, Di(methyl-d3) Ester (2E)-2-Butenedioic Acid, Di(methyl-d3) Ester (E)-2-Butenedioic Acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])OC(=O)\C=C\C(=O)OC([2H])([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethyl Fumarate-d6
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+/i1D3,2D3
Formel vikt 150.0799
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.