Läs mer
Dimetylfumarat, LoGiCal
Produktkod. 30459743
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459743 10 mg
1 options
Produktkod. 30459743 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3170.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fumaric acid dimethyl ester
CAS 624-49-7
Analyt- eller komponentnamn Fumaric acid dimethyl ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (2E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, (E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid, Fumaric Acid Dimethyl Ester, (2E)-2-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-But-2-enedioic Acid Dimethyl Ester, AZL-O 211089, Allomaleic Acid Dimethyl Ester, BG 00012, Boletic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (E)-2-Butenedioate, Dimethyl (E)-Butenedioate, Dimethyl Fumarate, Dimethyl trans-Ethylenedicarboxylate, Methyl Fumarate, NSC 167432, NSC 25942, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, trans-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, Fumaric acid dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Lösningstyp Snyggt
LEDER COC(=O)\C=C\C(=O)OC
IUPAC-namn dimetyl(E)-men-2-enedioat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 144.13
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 144,0423 g/mol