Läs mer
Dimethyl glutarate, 98%
Produktkod. p-7027533
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415797 25 g 25g
11425797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24359.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1119-40-0 | C7H12O4 | 160.17 g/mol
Dimetylglutarat appliceras som färg- och klotterborttagningsmedel, nagellackborttagningsmedel, handrengöringsmedel, lim, tätningsmedel och tätningsmedel, bilrengöringsprodukter, badrums- och kakelrengöringsmedel, allmänna rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, golvunderhållsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Dimetylglutarat appliceras som färg
- och klotterborttagningsmedel, nagellackborttagningsmedel, handrengöringsmedel, lim, tätningsmedel och tätningar, bilrengöringsprodukter, badrums- och kakelrengöringsmedel, allmänna rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, golvunderhållsprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten. (53 g/L)
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1119-40-0
Molekylformel C7H12O4
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00008468
InChI-nyckel XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 14242
LEDER COC(=O)CCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl glutarate
Smältpunkt -37°C
Densitet 1.087
Kokpunkt 213°C to 215°C
Flampunkt 103°C (217°F)
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 25 g
Beilstein 1771444
Merck Index 14,4473
Löslighetsinformation Soluble in water. (53g/L)
IUPAC-namn dimetylpentandioat
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.