Läs mer
Dimetylglutarat, 98 %
Produktkod. 10192570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10192570 500 g Glasflaska 500g
10182570 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10192570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116235000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1119-40-0 | C7H12O4 | 160,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1119-40-0
Molekylformel C7H12O4
Molekylvikt (g/mol) 160.17
MDL-nummer MFCD00008468
InChI-nyckel XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl glutarate, glutaric acid dimethyl ester, pentanedioic acid, dimethyl ester, methyl glutarate, glutaric acid, dimethyl ester, dbe 5, unii-1i9vfa346p, pentanedioic acid, 1,5-dimethyl ester, 1,5-dimethyl pentanedioate, pentanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 14242
IUPAC-namn dimetylpentandioat
LEDER COC(=O)CCCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl glutarate
Namnnotering 98%
Smältpunkt -37.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.0870g/mL, 1.087
Kokpunkt 210.0°C to 215.0°C
Flampunkt 103°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3O2C(CH2)3CO2CH3
Brytningsindex 1.4236 to 1.4256
Kvantitet 500 g
Beilstein 02, 633
Merck Index 15, 4509
Löslighetsinformation Solubility in water: 53g/L
Viskositet 2.5 mm2/s (25°C)
Formel vikt 160.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.