Läs mer
Dimethyl heptanebis(imidate) dihydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31110334
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
31110334 5 g
1 options
Produktkod. 31110334 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1254575g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl heptanebis(imidate) dihydrochloride
CAS 58537-94-3
Molekylformel C9H20Cl2N2O2
MDL-nummer MFCD00038942
Kvantitet 5 g
LEDER N=C(OC)CCCCCC(OC)=N.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 259.17
Procent renhet 98%