Läs mer
Dimethyl Heptanedioate-2,2,6,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Heptanedioate-2,2,6,6-D4 |
| CAS | 120811-82-7 |
| Molekylformel | C9 D4 H12 O4 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Heptanedioic-2,2,6,6-d4 acid, dimethyl ester (9 CI), Heptanedioic acid dimethyl ester-2,2,6,6-d4, Dimethyl 1,7-heptanedioate-2,2,6,6-d4, Pimelic acid-2,2,6,6-d4 dimethyl ester, Dimethyl heptanedioate-2,2,6,6-D4, Dimethyl pimelate-2,2,6,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H16O4/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2/h3-7H2,1-2H3/i6D2,7D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCC([2 H])([2 H])C(=O)OC)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl 2,2,6,6-tetradeuterioheptanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.2456 |
| Formel vikt | 192.13 g/mol |
| Visa mer |