Läs mer
Dimethyl Hexanedioate-d8, CDN
Produktkod. 30318358
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30318358 0.1 g 0.1g
30311264 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318358 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND68140.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-2,2,3,3,4,4,5,5-D8
CAS 52089-64-2
Molekylformel C8 D8 H6 O4
Kvantitet 0.1 g
Synonym Hexanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 acid, 1,6-dimethyl ester (ACI), 1,6-Dimethyl hexanedioate-2,2,3,3,4,4,5,5-d8 (ACI), Adipic-d8 acid, dimethyl ester (7 CI), Hexanedioic-d8 acid, dimethyl ester (9 CI), Dimethyl Hexanedioate-d8, Adipic-d8 acid dimethyl ester, Hexanedioic Acid Dimethyl Ester-2,2,3,3,4,4,5,5-D8
InChI formel InChI=1 S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2,6D2
LEDER [2 H]C([2 H])(C(=O)OC)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC
IUPAC-namn dimethyl 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanedioate
Molekylvikt (g/mol) 182.2437
Formel vikt 182.1394 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity