Läs mer
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride, 98%
Produktkod. 11339939
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339939 25 g 25g
11329939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25729.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39987-25-2 | C6H12ClNO4 | 197.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39987-25-2
Molekylformel C6H12ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 197.62
MDL-nummer MFCD00216724
InChI-nyckel IIWYYIACSUPJCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl iminodiacetate hydrochloride, dimethyl 2,2'-azanediyldiacetate hydrochloride, methyl 2-2-methoxy-2-oxoethyl amino acetate hydrochloride, dimethyl iminodiacetic acid hydrochloride, iminodiacetic acid dimethyl ester hydrochloride, glycine, n-2-methoxy-2-oxoethyl-, methyl ester, hydrochloride, methyl 2-methoxycarbonyl methyl amino acetate, chloride, zlchem 797, acmc-1aeyr, iminodiacetic dimethyl ester hydrochloride
PubChem CID 2727727
IUPAC-namn metyl-2-[(2-metoxi-2-oxoetyl)amino]acetat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].COC(=O)CNCC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl iminodiacetate hydrochloride
Smältpunkt ∼170°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3703236
Formel vikt 197.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.