Läs mer
Dimethyl iminodiacetate hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl iminodiacetate hydrochloride |
| CAS | 39987-25-2 |
| Molekylformel | C6H12ClNO4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-7-4-6(9)11-2;/h7H,3-4H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.COC(=O)CNCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]acetate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.62 |
| Formel vikt | 197.0455 |