Läs mer
Dimetylisobutylmalonat, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10232802 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10232802 5 g Glasflaska 5g
10673563 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10232802 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350470050
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39520-24-6
Molekylformel C9H16O4
Molekylvikt (g/mol) 188.22
MDL-nummer MFCD00015640
InChI-nyckel GAZFDPSEEIVCEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl isobutylmalonate, dimethyl 2-isobutylmalonate, dimethylisobutylmalonate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-dimethyl ester, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, dimethyl ester, 1,3-dimethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, malonic acid, isobutyl-, dimethyl ester, acmc-1ailj, dimethyl2-isobutylmalonate
PubChem CID 170218
IUPAC-namn dimetyl-2-(2-metylpropyl)propandioat
LEDER COC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl isobutylmalonate
Namnnotering 98%
Färg Färglös till gul
Kokpunkt 211,0 °C (763,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4230 till 1,4250
Kvantitet 5 g
Formel vikt 188.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.