Läs mer
Dimethyl Isophthalate-2,4,5,6-d4, CDN
Produktkod. 30316440
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30316440 0.25 g -
30311744 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316440 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND65660.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Isophthalic Acid Dimethyl Ester D4 (phenyl-2,4,5,6-D4)
CAS 1007509-57-0
Molekylformel C10 D4 H6 O4
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1,3-Benzene-2,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, 1,3-dimethyl ester, 1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene-2,4,5,6-d4, 1,3-Dimethyl benzene-2,4,5,6-d4-1,3-dicarboxylate, Dimethyl isophthalate-d4, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate-d4, Dimethyl m-phthalate-d4, Isophthalic acid dimethyl ester-d4, Isophthalic-d4 acid dimethyl ester, Isophthalic acid dimethyl ester D4 (phenyl-2,4,5,6-D4)
InChI formel InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OC)c([2 H])c(C(=O)OC)c1[2 H]
IUPAC-namn dimethyl 2,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,3-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 198.209
Formel vikt 198.083 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.