Läs mer
Dimetylisophthalat, 99 %
Produktkod. 10225860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10225860 25 g Plastflaska 25g
10675822 500 g Plastflaska 500g
10164250 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10225860 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 186510250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 1459-93-4 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1459-93-4
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00008433
InChI-nyckel VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl isophthalate, dimethyl m-phthalate, isophthalic acid dimethyl ester, methyl isophthalate, 1,3-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, morflex 1129, dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, dimethylisophthalate, methyl 3-carbomethoxy benzoate, isophthalic acid, dimethyl ester
PubChem CID 15088
IUPAC-namn dimetylbensen-1,3-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl isophthalate
Namnnotering 99%
Smältpunkt >66.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 124°C (16.0 hPa)
Flampunkt 138°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel C6H4(CO2CH3)2
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Viskositet 2.14 mPa.s (99°C)
Formel vikt 194.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.