Läs mer
Dimetylisoftalat, TRC
Produktkod. 30378076
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30378076 25 g
1 options
Produktkod. 30378076 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47404525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthalic acid, bis-methyl ester
CAS 1459-93-4
Molekylformel C10 H10 O4
Kvantitet 25 g
Synonym 1,3-Benzenedicarboxylic acid, 1,3-dimethyl ester, 1,3-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Isophthalic acid, dimethyl ester (6CI,8CI), 1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene, 1,3-Dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate, DMIP, Dimethy isophthalate, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, Dimethyl isophthalate, Dimethyl m-phthalate, Methyl 3-carbomethoxybenzoate, Methyl isophthalate, Morflex 1129, NSC 15313, Isophthalic acid, bis-methyl ester, Isophthalic acid dimethyl ester
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
IUPAC-namn Dimetylbensen-1,3-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Formel vikt 194.0579