Läs mer
Dimethyl isopropenyl phosphate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11377109
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377109 100 g 100g
11357109 5 g 5g
11367109 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27353.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4185-82-4
Molekylformel C5H11O4P
Molekylvikt (g/mol) 166.113
MDL-nummer MFCD09953485
InChI-nyckel CLUBBNMVLUHMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl isopropenyl phosphate, phosphoric acid, isopropenyl dimethyl ester, phosphoric acid, dimethyl 1-methylethenyl ester, isopropenyl dimethyl phosphate, 1-propen-2-yl-dimethyl phosphate, dimethyl 1-methylethenyl phosphate, phosphoric acid dimethyl=1-methylvinyl ester, isopropenyl methyl phosphate, c3h5o meo 2po
PubChem CID 581450
IUPAC-namn dimethyl prop-1-en-2-yl phosphate
LEDER CC(=C)OP(=O)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl isopropenyl phosphate
Kokpunkt 120°C (7.5 mmHg)
Brytningsindex 1.42
Kvantitet 100 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 166.11
Procent renhet 95%