Läs mer
Dimetylisosorbid, Mikromol™
Produktkod. 30049608
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30049608 100 mg
1 options
Produktkod. 30049608 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0126.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dimetylisosorbid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Isosorbide
CAS 5306-85-4
Analyt- eller komponentnamn Dimethyl Isosorbide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H14 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Dimethyl Isosorbide
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c1-9-5-3-11-8-6(10-2)4-12-7(5)8/h5-8H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7-,8-/m1/s1
LEDER CO[C@H]1CO[C@@H]2[C@@H](CO[C@H]12)OC
IUPAC-namn (3S,3aR,6R,6aR)-3,6-dimetoxi-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro[3,2-b]furan
Molekylvikt (g/mol) 174.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 174,0892 g/mol