Läs mer
Dimetylitakonat, 97 %, stabiliserat
Produktkod. 10143340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10143340 500 g Glasflaska 500g
10061600 100 g Glasflaska 100g
11975031 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10143340 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 149165000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-52-7
Molekylformel C7H10O4
Molekylvikt (g/mol) 158.15
MDL-nummer MFCD00008446
InChI-nyckel ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
PubChem CID 69240
LEDER COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl itaconate
Smältpunkt 34,0 °C till 39,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.2400g/mL, 1.24
Kokpunkt 208,0 °C
Flampunkt 100 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3O2CCH2C(=CH2)CO2CH3
Kvantitet 500 g
Beilstein 02,762
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig
IUPAC-namn dimetyl-2-metylidenbutandioat
Formel vikt 158.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallin lågsmältande massa eller vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.