Läs mer
Dimetylitakonat, 97 %
Produktkod. 11303296
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303296 100 g 100g
11313296 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11303296 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12652.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 617-52-7 | C7H10O4 | 158,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 617-52-7
Molekylformel C7H10O4
Molekylvikt (g/mol) 158.15
MDL-nummer MFCD00008446
InChI-nyckel ZWWQRMFIZFPUAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl itaconate, dimethyl 2-methylenesuccinate, dimethylitaconate, itaconic acid dimethyl ester, itaconic acid, dimethyl ester, butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester, 1,4-dimethyl 2-methylidenebutanedioate, dimethyl methylenesuccinate, unii-11jib0yi93, succinic acid, methylene-, dimethyl ester
PubChem CID 69240
IUPAC-namn dimetyl-2-metylidenbutandioat
LEDER COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl itaconate
Smältpunkt 33°C to 39°C
Densitet 1.124
Kokpunkt 207°C to 208°C
Flampunkt 100°C (212°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 386674
Formel vikt 158.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.