Läs mer
Dimetylitakonat, TRC
Produktkod. 30387458
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30387458 10 g
1 options
Produktkod. 30387458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD47420510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itaconic Acid-Dimethyl Ester
CAS 617-52-7
Molekylformel C7 H10 O4
Kvantitet 10 g
Synonym Butanedioic acid, methylene-, dimethyl ester (9CI), Itaconic acid dimethyl ester (6CI), Succinic acid, methylene-, dimethyl ester (8CI), 1,4-Dimethyl 2-methylidenebutanedioate, 2-(Methylene)butanedioic dimethyl ester, 2-Methylene-succinic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-methylenesuccinate, Dimethyl itaconate, Dimethyl methylenebutanedioate, Dimethyl methylenesuccinate, Methyl 4-methoxy-2-methylene-4-oxobutanoate, Methylenebutanedioic acid dimethyl ester, Methylenesuccinic acid dimethyl ester, NSC 9385
InChI formel InChI=1S/C7H10O4/c1-5(7(9)11-3)4-6(8)10-2/h1,4H2,2-3H3
LEDER COC(=O)CC(=C)C(=O)OC
IUPAC-namn dimetyl 2-metylidenebutanedioat
Molekylvikt (g/mol) 158.152
Formel vikt 158.058