Läs mer
Dimetyl L-aspartat hydroklorid, TRC
Produktkod. 30370365
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30370365 1 g
1 options
Produktkod. 30370365 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4623451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl L-Aspartate Hydrochloride
CAS 32213-95-9
Molekylformel C6H11NO4.HCl
Kvantitet 1 g
Synonym L-Aspartic Acid Dimethyl Ester Hydrochloride, Dimethyl (S)-2-Aminosuccinate Hydrochloride, Dimethyl (S)-Aspartate Hydrochloride, Dimethyl Aspartate Hydrochloride, NSC 112494
InChI formel InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
LEDER COC(C[C@H](N)C(OC)=O)=O.Cl
IUPAC-namn dimetyl L-aspartatväteklorid
Molekylvikt (g/mol) 197.62
Formel vikt 197.05