Läs mer
Dimetyl L-glutamathydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30050610
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30050610 25 mg
1 options
Produktkod. 30050610 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1301.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dimetyl L-glutamathydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
CAS 23150-65-4
Analyt- eller komponentnamn Dimethyl L-Glutamate Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H13 N O4 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-Glutamic acid, 1,5-dimethyl ester, hydrochloride (1:1), Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride, L- (7CI,8CI), L-Glutamic acid, dimethyl ester, hydrochloride (9CI), Dimethyl (S)-2-aminopentanedioate hydrochloride, Dimethyl L-glutamate hydrochloride, Dimethyl glutamate hydrochloride, Glutamic acid dimethyl ester hydrochloride, NSC 83254
InChI formel InChI=1S/C7H13NO4.ClH/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/t5-;/m0./s1
LEDER Cl.COC(=O)CC[C@H](N)C(=O)OC
IUPAC-namn dimetyl(2S)-2-aminopentanedioat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 211.6434
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 211,0611 g/mol