Läs mer
Dimethyl L-tartrate, 99%
Produktkod. 11392556
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392556 25 g 25g
11302566 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06561.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 608-68-4 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Dimetyl-L-tartrat är ett kiralt hjälpmedel som används för enantioselektiv epoxidering av allylalkoholer. Den används för asymmetriskα -halogenering av acetaler. Det är ett utgångsmaterial för syntesen av kirala byggstenar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dimetyl L-tartrat är ett kiralt hjälpmedel som används för enantioselektiv epoxidering av allylalkoholer. Den används för asymmetriskα -halogenering av acetaler. Det är ett utgångsmaterial för syntesen av kirala byggstenar.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-68-4
Molekylformel C6H10O6
Molekylvikt (g/mol) 178.14
MDL-nummer MFCD00064437
InChI-nyckel PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Synonym +-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 11851
IUPAC-namn dimetyl-(2R,3R)-2,3-dihydroxibutandioat
LEDER COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl L-tartrate
Smältpunkt 56°C to 61°C
Densitet 1.3
Kokpunkt 158°C (11 mmHg)
Flampunkt >170°C (338°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1726256
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation +21° (c=1 in Water)
Formel vikt 178.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.