Läs mer
(+)-dimetyl-L-tartrat, 99 %, ACROS Organics™
Produktkod. 10522391 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10522391 25 g Glasflaska 25g
10429470 100 g Glasflaska 100g
10016093 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10522391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172490250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 608-68-4 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 608-68-4
Molekylformel C6H10O6
Molekylvikt (g/mol) 178.14
MDL-nummer MFCD00064437
InChI-nyckel PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Synonym +-dimethyl l-tartrate, dimethyl l-tartrate, 2r,3r-dimethyl 2,3-dihydroxysuccinate, dimethyl +-tartrate, l-+-tartaric acid dimethyl ester, dimethyl l-+-tartrate, 1,4-dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, 1,4-dimethyl ester, dimethyl 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate, l-tartaric acid, dimethyl ester
PubChem CID 11851
IUPAC-namn dimetyl-(2R,3R)-2,3-dihydroxibutandioat
LEDER COC(=O)C(C(C(=O)OC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Dimethyl L-tartrate
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 48°C to 50°C
Färg Vitt
Kokpunkt 157°C to 159°C (15.0 hPa)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-CH(OH)CO2CH3]2
Kvantitet 25 g
Beilstein 03, 510
Fieser 13,124
Specifikt rotationsförhållande + 21.00 (20.00°C c=10,H2O)
Specifik rotation + 21
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vikt 178.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.