Läs mer
Dimetylmaleat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10490871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10490871 1 L Glasflaska 1 L
15730839 250 mL Glasflaska 250ml
13458468 5 L Plast trumma 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10490871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218460010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 624-48-6 | C6H8O4 | 144.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-48-6
Molekylformel C6H8O4
Molekylvikt (g/mol) 144.13
MDL-nummer MFCD00008459
InChI-nyckel LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
Synonym dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
PubChem CID 5271565
ChEBI CHEBI:35460
IUPAC-namn dimetyl (Z)-but-2-endioat
LEDER COC(=O)C=CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl maleate
Namnnotering 96%
Smältpunkt -17.5°C
Densitet 1.1500g/mL, 1.15
Kokpunkt 204.0°C to 205.0°C
Flampunkt 95°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3O2CCH=CHCO2CH3
Brytningsindex 1.4410 to 1.4430
Kvantitet 1 L
Beilstein 02,751
Löslighetsinformation Solubility in water: 80g/L (25°C)
Viskositet 4 mPa.s (20°C)
Formel vikt 144.13
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.