Läs mer
Dimetylmaleat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11304489
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304489 100 g 100g
11453188 250 g 250g
11443188 1000 g 1000g
11463188 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11304489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18944.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 624-48-6 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
Dimetylmaleat fungerar som en dienofil involverad i ultraljudsbestrålning främjad Diels-Alder-reaktion med substituerade furaner. Det används ofta som mellanprodukt och tillsats för läkemedel, sampolymerer, pigment, plaster, färger, lim och jordbrukskemikalier. Som en intern modifierare ökar den glasövergångstemperaturen för styren eller vinylkloridpolymer. Det spelar en viktig roll för att förbättra hårdheten och segheten hos polymerfilmer såsom sampolymerer av vinylacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylmaleat fungerar som en dienofil involverad i ultraljudsbestrålning främjad Diels-Alder-reaktion med substituerade furaner. Det används ofta som mellanprodukt och tillsats för läkemedel, sampolymerer, pigment, plaster, färger, lim och jordbrukskemikalier. Som en intern modifierare ökar den glasövergångstemperaturen för styren eller vinylkloridpolymer. Det spelar en viktig roll för att förbättra hårdheten och segheten hos polymerfilmer såsom sampolymerer av vinylacetat.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-48-6
Molekylformel C6H8O4
Molekylvikt (g/mol) 144.126
MDL-nummer MFCD00008459
InChI-nyckel LDCRTTXIJACKKU-ARJAWSKDSA-N
Synonym dimethyl maleate, maleic acid, dimethyl ester, methyl maleate, sipomer dmm, maleic acid dimethyl ester, dimethyl cis-butenedioate, 2-butenedioic acid z-, dimethyl ester, dimethyl cis-ethylenedicarboxylate, 2-butenedioic acid 2z-, dimethyl ester, 2-butenedioic acid, dimethyl ester, z
PubChem CID 5271565
ChEBI CHEBI:35460
IUPAC-namn dimetyl (Z)-but-2-endioat
LEDER COC(=O)C=CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl maleate
Smältpunkt -19°C
Densitet 1.151
Kokpunkt 204°C to 205°C
Flampunkt 91°C (195°F)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 471705
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 144.13
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl maleate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl maleate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.