Läs mer
Dimethyl Maleate, Mikromol™
Produktkod. 18033850
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18033850 100 mg
1 options
Produktkod. 18033850 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3170.010100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dimethyl Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Maleic acid dimethyl ester
CAS 624-48-6
Analyt- eller komponentnamn Maleic acid dimethyl ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Dimethyl Maleate
InChI formel InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3-
LEDER COC(=O)\C=C/C(=O)OC
IUPAC-namn dimethyl (Z)-but-2-enedioate
Molekylvikt (g/mol) 144.13
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 144.0423 g/mol