Läs mer
Dimethyl malonate, 98+%
Produktkod. 11424473
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424473 500 g 500g
11414473 100 g 100g
11434473 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424473 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11007.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.115 g/mol
Dimetylmalonat är ett reagens som används i organisk syntes. Det fungerar som en prekursor för syntesen av mono-substituerad och disubstituerad ättiksyra, barbiturater, vitamin B1 och vitamin B6. Det används inom läkemedelsindustrin för att framställa läkemedel som klorokin och butazolidin. Det är involverat i syntesen av diastereomera rena tienylpyridiner genom att reagera med 1,3-difenylprop-2-enylacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetylmalonat är ett reagens som används i organisk syntes. Det fungerar som en prekursor för syntesen av mono-substituerad och disubstituerad ättiksyra, barbiturater, vitamin B1 och vitamin B6. Det används inom läkemedelsindustrin för att framställa läkemedel som klorokin och butazolidin. Det är involverat i syntesen av diastereomera rena tienylpyridiner genom att reagera med 1,3-difenylprop-2-enylacetat.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och oljor. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-59-8
Molekylformel C5H8O4
Molekylvikt (g/mol) 132.115
MDL-nummer MFCD00008460
InChI-nyckel BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
IUPAC-namn dimetylpropandioat
LEDER COC(=O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl malonate
Smältpunkt -62°C
Densitet 1.156
Kokpunkt 180°C to 181°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.413
Kvantitet 500 g
Beilstein 774261
Merck Index 14,6096
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,ether and oils. Slightly miscible with water.
Formel vikt 132.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl malonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dimethyl malonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.