Läs mer
Dimetylmalonat, 98+%
Beskrivning
Dimetylmalonat är ett reagens som används i organisk syntes. Det fungerar som en prekursor för syntesen av mono-substituerad och disubstituerad ättiksyra, barbiturater, vitamin B1 och vitamin B6. Det används inom läkemedelsindustrin för att framställa läkemedel som klorokin och butazolidin. Det är involverat i syntesen av diastereomera rena tienylpyridiner genom att reagera med 1,3-difenylprop-2-enylacetat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dimetylmalonat är ett reagens som används i organisk syntes. Det fungerar som en prekursor för syntesen av mono-substituerad och disubstituerad ättiksyra, barbiturater, vitamin B1 och vitamin B6. Det används inom läkemedelsindustrin för att framställa läkemedel som klorokin och butazolidin. Det är involverat i syntesen av diastereomera rena tienylpyridiner genom att reagera med 1,3-difenylprop-2-enylacetat.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och oljor. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl malonate |
| Smältpunkt | -62 °C |
| Densitet | 1.156 |
| Kokpunkt | 180 °C till 181 °C |
| Flampunkt | 90 °C (194 °F) |
| Brytningsindex | 1.413 |
| Kvantitet | 2500 g |
| Beilstein | 774261 |
| Merck Index | 14,6096 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med alkohol, eter och oljor. Lätt blandbar med vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.