Läs mer
Dimethyl malonate, 99+%
Produktkod. 10647362 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5 L
Produktkod. 10647362
Brand: Thermo Scientific Acros 220700010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-59-8 | C5H8O4 | 132.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-59-8
Molekylformel C5H8O4
Molekylvikt (g/mol) 132.12
MDL-nummer MFCD00008460
InChI-nyckel BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl malonate, methyl malonate, propanedioic acid, dimethyl ester, malonic acid dimethyl ester, 1,3-dimethyl propanedioate, dimethyl 1,3-propanedioate, malonic acid, dimethyl ester, unii-em8y79998c, ccris 8981, propanedioic acid dimethyl ester
PubChem CID 7943
IUPAC-namn dimetylpropandioat
LEDER COC(=O)CC(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl malonate
Namnnotering 99+%
Smältpunkt -62.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.1560g/mL, 1.156
Kokpunkt 180.0°C to 181.0°C
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3O2CCH2CO2CH3
Brytningsindex 1.4120 to 1.4140
Kvantitet 1 L
Beilstein 02,572
Fieser 08,193; 13,34
Merck Index 15,6168
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vikt 132.12
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.